Få mere at vide
N,O-Dinonanoylvanillylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 30051311
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051311 25 mg
30052230 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051311 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1033.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,O-Dinonanoylvanillylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Dinonanoylvanillylamine
CAS 2727060-97-9
Analyt- eller komponentnavne N,O-Dinonanoylvanillylamine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C26 H43 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,O-Dinonanoylvanillylamine
InChI formel InChI=1S/C26H43NO4/c1-4-6-8-10-12-14-16-25(28)27-21-22-18-19-23(24(20-22)30-3)31-26(29)17-15-13-11-9-7-5-2/h18-20H,4-17,21H2,1-3H3,(H,27,28)
SMIL CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(OC(=O)CCCCCCCC)c(OC)c1
IUPAC navn [2-methoxy-4-[(nonanoylamino)methyl]phenyl] nonanoate
Molekylvægt (g/mol) 433.62
Mængde 25 mg
Formel vægt 433.3192 g/mol