Få mere at vide
N,O-Dimethylhydroxylamin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30370082
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30370082 50 g
1 options
Artikelnummer. 30370082 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47340050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Dimethylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 6638-79-5
Molekylær formel C2 H7 N O . H Cl
Mængde 50 g
Synonym N-Methoxymethylamine Hydrochloride, N-Methyl-N-methoxyamine Hydrochloride, O-Methyl Hydroxy(methyl)amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
SMIL Cl.O(NC)C
IUPAC navn N-methoxymethanamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 97.54
Formel vægt 97.0294