Få mere at vide
N,O-dimethylhydroxylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10570741 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10570741 5 g Glasflaske 5g
10030790 25 g Glasflaske 25g
10316420 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10570741 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116340050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97,54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6638-79-5
Molekylær formel C2H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 97.54
MDL nummer MFCD00012485
InChI nøgle USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
PubChem CID 81138
SMIL [H+].[Cl-].CNOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 112,0 °C til 116,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3ONHCH3·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 04, 534
Fieser 11,201; 12,205; 15,144
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klart
IUPAC navn N-methoxymethanamin;hydrochlorid
Formel vægt 97.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.