Få mere at vide
N,O-dimethylhydroxylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11488067
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488067 100 g 100g
11468067 5 g 5g
11478067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17469.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 6638-79-5 | C2H8ClNO | 97,54 g/mol
N,O-dimethylhydroxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af 2-acyloxazoler fra 2-oxazolemagnesiumchlorid og N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramid fra diketen. Det bruges også i amidkoblingsreaktioner for at danne Weinreb-amider, som er nyttige i Weinreb-ketonsyntesen. Derudover bruges det til fremstilling af en inhibitor af de NLS-afledte BC-peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,O-dimethylhydroxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af 2-acyloxazoler fra 2-oxazolemagnesiumchlorid og N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramid fra diketen. Det bruges også i amidkoblingsreaktioner for at danne Weinreb-amider, som er nyttige i Weinreb-ketonsyntesen. Derudover bruges det til fremstilling af en inhibitor af de NLS-afledte BC-peptider.
Opløselighed Opløseligt i
vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6638-79-5
Molekylær formel C2H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 97.54
MDL nummer MFCD00012485
InChI nøgle USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylamine hcl, n-methoxymethylamine hydrochloride, methanamine, n-methoxy-, hydrochloride, o,n-dimethylhydroxylamine hydrochloride, n-methoxymethanamine hydrochloride, o,n-dimethyl-hydroxylamine hydrochloride, methoxy methyl amine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxyamine hydrochloride, n,o-dimethylhydroxylaminehydrochloride
PubChem CID 81138
SMIL [H+].[Cl-].CNOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 112 °C til 115 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3650353
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol.
IUPAC navn N-methoxymethanamin;hydrochlorid
Formel vægt 97.55
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride