Få mere at vide
N,O-dimethylhydroxylaminhydrochlorid, 98%
Beskrivelse
N,O-dimethylhydroxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af 2-acyloxazoler fra 2-oxazolemagnesiumchlorid og N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramid fra diketen. Det bruges også i amidkoblingsreaktioner for at danne Weinreb-amider, som er nyttige i Weinreb-ketonsyntesen. Derudover bruges det til fremstilling af en inhibitor af de NLS-afledte BC-peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,O-dimethylhydroxylaminhydrochlorid anvendes som reagens ved fremstilling af 2-acyloxazoler fra 2-oxazolemagnesiumchlorid og N-methoxy-N-methyl-3-oxo-butyramid fra diketen. Det bruges også i amidkoblingsreaktioner for at danne Weinreb-amider, som er nyttige i Weinreb-ketonsyntesen. Derudover bruges det til fremstilling af en inhibitor af de NLS-afledte BC-peptider.
Opløselighed Opløseligt i
vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 112°C to 115°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3650353 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |
| IUPAC navn | hydrogenmethoxy(methyl)aminchlorid |
| Formel vægt | 97.55 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,O-Dimethylhydroxylamine hydrochloride