Få mere at vide
N,O-Dimethyl-Naltrexon Bromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,O-Dimethyl-Naltrexone Bromide |
| CAS | 1005410-37-6 |
| Molekylær formel | C22H28BrNO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (3R,4R,4aS,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-7-oxo-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-ium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28NO4.BrH/c1-23(12-13-3-4-13)10-9-21-18-14-5-6-16(26-2)19(18)27-20(21)15(24)7-8-22(21,25)17(23)11-14;/h5-6,13,17,20,25H,3-4,7-12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t17-,20+,21+,22-,23?;/m1./s1 |
| SMIL | [Br-].COc1ccc2C[C@@H]3[C@]4(O)CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)CC6CC6 |
| IUPAC navn | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a-hydroxy-9-methoxy-3-methyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-ium-7-one; Bromid |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.37 |
| Formel vægt | 449.1202 |