missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride, Mikromol™

Artikelnummer. 30052092
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052092 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052092 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0393.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
CAS 300827-92-3
Analyt- eller komponentnavne N,O-Didesmethylvenlafaxine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 0Desvenlafaxine Related Compound B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15;/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3;1H
SMIL Cl.CNCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 4-[1-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(methylamino)ethyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 285.81
Mængde 25 mg
Formel vægt 285.1496 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.