Få mere at vide
N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30050947
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050947 100 mg
30050225 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050947 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0007.08
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride
CAS 333338-16-2
Analyt- eller komponentnavne N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H21 N O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N,O-Didesmethyltramadol Hydrochloride, Guaiacol Imp. H (EP)
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11;/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3;1H/t12-,14+;/m1./s1
SMIL Cl.CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC navn 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(methylaminomethyl)cyclohexyl]phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 271.78
Mængde 100 mg
Formel vægt 271.1339 g/mol