Få mere at vide
N,O-Dibenzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamid, TRC
Artikelnummer. 30386853
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386853 1 g
30374665 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386853 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4226801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57227-08-4
Molekylær formel C29 H32 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 472.58
Synonym α-(Benzoylamino)-4-(benzoyloxy)-N,N-dipropylbenzenepropanamide, (±)-α-(Benzoylamino)-4-(benzoyloxy)-N,N-dipropylbenzenepropanamide, Tiropramide Impurity B
IUPAC navn [4-[2-benzamido-3-(dipropylamino)-3-oxopropyl]phenyl] benzoat
SMIL CCCN(CCC)C(=O)C(Cc1ccc(OC(=O)c2ccccc2)cc1)NC(=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Dibenzoyl-DL-tyrosyl-N',N'-dipropylamide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C29H32N2O4/c1-3-19-31(20-4-2)28(33)26(30-27(32)23-11-7-5-8-12-23)21-22-15-17-25(18-16-22)35-29(34)24-13-9-6-10-14-24/h5-18,26H,3-4,19-21H2,1-2H3,(H,30,32)
Formel vægt 472.2362
Procent renhed >95%