Få mere at vide
N,O-Diacetyllamivudine, TRC
Artikelnummer. 30356526
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30356526 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30356526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD370840250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Diacetyllamivudine
CAS 158629-13-1
Molekylær formel C12 H15 N3 O5 S
Mængde 250 mg
Synonym (2R-cis)-N-[1-[2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide (9CI), 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv., N,O-Diacetyllamivudine, (2R-cis)-N-[1-[2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]acetamide (9CI), 1,3-Oxathiolane, acetamide deriv.
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O5S/c1-7(16)13-9-3-4-15(12(18)14-9)10-6-21-11(20-10)5-19-8(2)17/h3-4,10-11H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14,16,18)/t10-,11+/m0/s1
SMIL CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)C)O2
IUPAC navn [(2R,5S)-5-(4-acetamido-2-oxopyrimidin-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 313.33
Formel vægt 313.073