Få mere at vide
N,O-Diacetylbisoprolol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049881
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049881 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049881 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0460.330025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N,O-Diacetylbisoprolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Diacetylbisoprolol
CAS 2732348-53-5
Analyt- eller komponentnavne N,O-Diacetylbisoprolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H35 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N,O-Diacetylbisoprolol, [1-[[Acetyl(isopropyl)amino]methyl]-2-[4-(2-isopropoxyethoxymethyl)phenoxy]ethyl] acetate, N-[2-Acetoxy-3-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]propyl]-N-(1-methylethyl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C22H35NO6/c1-16(2)23(18(5)24)13-22(29-19(6)25)15-28-21-9-7-20(8-10-21)14-26-11-12-27-17(3)4/h7-10,16-17,22H,11-15H2,1-6H3
SMIL CC(C)OCCOCc1ccc(OCC(CN(C(C)C)C(=O)C)OC(=O)C)cc1
IUPAC navn [1-[acetyl(propan-2-yl)amino]-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 409.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 409.2464 g/mol