Få mere at vide
N,O-diacetat isoacyclovir, TRC
Artikelnummer. 30135680
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135680 10 mg
30136864 100 mg
30008653 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135680 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD10310010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91702-60-2
Molekylær formel C12 H15 N5 O5
Molekylvægt (g/mol) 309.278
IUPAC navn 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-7-yl)methoxy]ethylacetat
SMIL CC(=O)NC1=Nc2ncn(COCCOC(=O)C)c2C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-7-yl)methoxy]ethyl acetate
Mængde 10 mg
Synonym Acetamide, N-[7-[[2-(acetyloxy)ethoxy]methyl]-6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]- (9CI, ACI), N-[7-[[2-(Acetyloxy)ethoxy]methyl]-6,7-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)17(5-13-10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Formel vægt 309.107