Få mere at vide
N,O-Di-BOC-hydroxylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10676810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676810 1 g Glasflaske 1g
10795432 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427880010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85006-25-3
Molekylær formel C10H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 233.26
MDL nummer MFCD00034797
InChI nøgle AGOSGCWATIJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxycarbamate, n,o-di-boc-hydroxylamine, tert-butyl n-tert-butoxycarbonyloxy carbamate, n,o-bis tert-butoxycarbonyl hydroxylamine, tert-butyl tert-butoxycarbonyl oxy carbamate, tert-butyl 1,1-dimethylethoxy carbonyl oxy carbamate, tert-butyl tert-butoxycarbonyloxy carbamate, tert-butoxycarbonylamino tert-butyl carbonate, tert-butyl 2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino carbonate, 2-tert-butoxy carbonyl amino oxy carbonyl oxy-2-methylpropane
PubChem CID 2728863
IUPAC navn tert-butyl [(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino] carbonate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NOC(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, O-Di-BOC-hydroxylamine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 233.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Di-BOC-hydroxylamine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.