missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,O-Di(2-hydroxyethyl)-2-amino-5-nitrophenol, TRC

Artikelnummer. 30376621
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376621 500 mg
30371261 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD451765500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59820-43-8
Molekylær formel C10H14N2O5
Molekylvægt (g/mol) 242.23
SMIL OCCNc1ccc(cc1OCCO)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,O-Di(2-hydroxyethyl)-2-amino-5-nitrophenol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O5/c13-4-3-11-9-2-1-8(12(15)16)7-10(9)17-6-5-14/h1-2,7,11,13-14H,3-6H2
Formel vægt 242.0903
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.