Få mere at vide
N,O-Bis(Trimethylsilyl)Trifluoroacetamide, for Gas Chromatography, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10429550 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10429550 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10429550 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/3647/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 25561-30-2
Smeltepunkt -10°C
Farve Yellow
Kogepunkt 45°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C8H18F3NOSI2
MDL nummer 8269
Mængde 10 g
Formel vægt 257.39g/mol
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.