Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 99+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11384598
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384598 5 g 5g
11374598 25 g 25g
11364598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042429.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes som derivatiseringsreagens til gaskromatografi og massespektrometrianalyse af phenolsyrer i frugter. Det bruges også som en reaktant i fremstillingen af pyrimidinon ribosider og analoger, som viser anti-tumor egenskaber. Det spiller en vigtig rolle som reagens til regioselektiv desulfatering af polysaccharidsulfater. Desuden bruges det til at fremstille trimethylsilylethere af kulhydrater og alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25561-30-2
Molekylær formel C8H18F3NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 257.403
MDL nummer MFCD00008269
InChI nøgle XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC navn trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMIL C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Smeltepunkt -10 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.97 g/mL
Kogepunkt 145 °C til 147 °C
Flammepunkt 23 °C (73 °F)
Emballage ChemSeal™ flasker
Brydningsindeks 1.384
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3607620
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med kloroform.
Formel vægt 257.4
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Væske