Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 98+%
Artikelnummer. 11469902
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469902 10 g 10g
11479902 50 g 50g
11489902 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469902 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12033.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.71 DKK
    459.65 DKK / 10g
    Spare 50.06 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes som derivatiseringsreagens til gaskromatografi og massespektrometrianalyse af phenolsyrer i frugter. Det bruges også som en reaktant i fremstillingen af pyrimidinon ribosider og analoger, som viser anti-tumor egenskaber. Det spiller en vigtig rolle som reagens til regioselektiv desulfatering af polysaccharidsulfater. Desuden bruges det til at fremstille trimethylsilylethere af kulhydrater og alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid bruges som derivatiseringsreagens til gaskromatografi og massespektrometrianalyse af phenolsyrer i frugter. Det bruges også som en reaktant i fremstillingen af pyrimidinon ribosider og analoger, som viser anti-tumor egenskaber. Det spiller en vigtig rolle som reagens til regioselektiv desulfatering af polysaccharidsulfater. Desuden bruges det til at fremstille trimethylsilylethere af kulhydrater og alkoholer.
Opløselighed Blandbar med
chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25561-30-2
Molekylær formel C8H18F3NOSi2
MDL nummer MFCD00008269
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Smeltepunkt -10°C
Tæthed 0.97
Kogepunkt 145°C to 147°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Brydningsindeks 1.384
Mængde 10 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3607620
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform.
InChI nøgle XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
SMIL C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
Molekylvægt (g/mol) 257.403
Formel vægt 257.4
Procent renhed ≥98%