Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -10,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Kogepunkt | 45,0 °C til 50,0 °C (14,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 23 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
- N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.