Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, 98%, pakket i 1 ml ampuller, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10657641 10 mL Glasflaske 10ml
1 options
Artikelnummer. 10657641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321200100
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Navn note 98%
CAS 25561-30-2
Smeltepunkt -10 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 45 °C til 50 °C (14,0 mmHg)
Flammepunkt 23 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H18F3NOSi2
Lineær formel CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Brydningsindeks 1,3829 til 1,3849
MDL nummer MFCD00008269
Mængde 10 mL
Specifik vægtfylde 0.96
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyser
InChI nøgle XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
SMIL C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
Molekylvægt (g/mol) 257.39
PubChem CID 9601896
Formel vægt 257.39
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate