Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid (~90%), TRC
Artikelnummer. 30010503
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010503 25 g
30008704 5 g
30005716 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58867025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25561-30-2
Molekylær formel C8 H18 F3 N O Si2
Molekylvægt (g/mol) 257.4
Synonym BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
IUPAC navn trimethylsilyl (1E)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMIL C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)\C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Formel vægt 257.0879