Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, med 10% TMCS
Artikelnummer. 11329307
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11329307 25 g 25g
11319307 5 g 5g
11309307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040174.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid er et kraftfuldt silyleringsreagens, der er nyttigt i GC og GC-MS til derivatisering af en lang række funktionelle grupper under milde forhold. INGEN. Det bruges også i HPLC-elektrokemisk detektionsassay af 8-oxo-deoxyguanosin og?8-oxo-guanin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25561-30-2
Molekylær formel C8H18F3NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 257.403
MDL nummer MFCD00008269
InChI nøgle XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC navn trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMIL C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Navn note med 10% TMCS
Farve Farveløs til gul
Flammepunkt 23 °C (73 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3607620
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (hydrolyser) og kloroform.
Formel vægt 257.4
Fysisk form Væske