Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, med 1% trimethylsilylchlorid
Artikelnummer. 10330204 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10330204 100 g 100g
10005363 25 g 25g
11955861 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10330204 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 389321000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25561-30-2 , 75-77-4
Molekylær formel C8H18F3NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 257.4
MDL nummer MFCD00008269
InChI nøgle XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC navn trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMIL C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9740g/mL
Kogepunkt 145,0 °C til 147,0 °C
Flammepunkt 34 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.974
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse
Formel vægt 257.4
Procent renhed ≥98,0% (eksklusive TMCS), 1,5% maks. TMCS
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% trimethylsilyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.