Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide, with 1% TMCS
Product Code. 11344988
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
5 x 1 g
100 g
Unit Size:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11344988 100 g 100g
11460640 5 x 1 g 1g
11324988 5 g 5g
11334988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11344988 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043939.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257.403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes som derivatiseringsreagens til gaskromatografi og massespektrometrianalyse af phenolsyrer i frugter. Det bruges også som en reaktant i fremstillingen af pyrimidinon ribosider og analoger, som viser anti-tumor egenskaber. Det spiller en vigtig rolle som reagens til regioselektiv desulfatering af polysaccharidsulfater. Desuden bruges det til at fremstille trimethylsilylethere af kulhydrater og alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25561-30-2
Molekylær formel C8H18F3NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 257.403
MDL nummer MFCD00008269
InChI nøgle XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC navn trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMIL C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Navn note With 1% TMCS
Smeltepunkt -10°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.97 g/mL
Kogepunkt 145°C to 147°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.384
Mængde 100 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3607620
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with chloroform.
Formel vægt 257.4
Fysisk form Væske