Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid med 1% TMCS, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Artikelnummer. 11384978
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384978 5 g 5g
11394978 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043928.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25561-30-2 | C8H18F3NOSi2 | 257,403 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid anvendes til analytiske formål eller som et kemisk reagens til syntese af mere komplekse molekyler. Det er silyleringsreagens, der er nyttigt i GC og GC-MS til derivatisering af en lang række funktionelle grupper under milde forhold. Det bruges også som DAT-hæmmer og SLC6A2-hæmmer. Det bruges rutinemæssigt til at derivatisere carboxylsyrer, phenoler, steroider, aminer, alkoholer og alkaloider og amider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25561-30-2
Molekylær formel C8H18F3NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 257.403
MDL nummer MFCD00008269
InChI nøgle XCOBLONWWXQEBS-GHXNOFRVSA-N
Synonym bstfa, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-o,n-bis trimethylsilyl, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl acetimidate, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanimidate, trimethylsilyl 1z-2,2,2-trifluoro-n-z-trimethylsilyl ethanimidoate #, n,o-bis trimethylsilyl trifluoroacetamide bstfa, trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-n-trimethylsilyl ethanecarboximidate
PubChem CID 9601896
IUPAC navn trimethylsilyl (1Z)-2,2,2-trifluor-N-trimethylsilylethanimidat
SMIL C[Si](C)(C)N=C(C(F)(F)F)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis (trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Navn note With 1% TMCS
Smeltepunkt -10°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.97 g/mL
Kogepunkt 145°C to 147°C
Flammepunkt 23°C (73°F)
Emballage ChemSeal™ flasker
Brydningsindeks 1.384
Mængde 5 g
FN nummer UN2924
Beilstein 3607620
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (hydrolyses),chloroform and hexane.
Formel vægt 257.4
Fysisk form Væske