Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine, 97%
Artikelnummer. 10444653 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10444653 1 g Glasflaske 1g
10451831 5 g Glasflaske 5g
10681555 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10444653 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 215980010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22737-37-7 | C6H19NOSi2 | 177.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22737-37-7
Molekylær formel C6H19NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 177.39
MDL nummer MFCD00008266
InChI nøgle ZAEUMMRLGAMWKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy silylamine, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl oxy, 2,2,5,5-tetramethyl-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexane, acmc-209fyl, hydroxylamine, 2tms derivative, n,o-bis-trimethylsilylhydroxylamine, n,o-bis trimethylsilyl hydroxylamin, n,o-bis-trimethylsilyl hydroxylamine
PubChem CID 89815
SMIL C[Si](C)(C)NO[Si](C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale N, O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 78.0°C to 80.0°C (100.0 mmHg)
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)3SiONHSi(CH3)3
Brydningsindeks 1.4112
Mængde 1 g
Fieser 06,58; 08,523; 09,512; 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Specifik vægtfylde 0.83
IUPAC navn 2,2,5,5-tetramethyl-3-oxa-4-aza-2,5-disilahexan
Formel vægt 177.4
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)hydroxylamine
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.