Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, TRC
Artikelnummer. 30347757
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30347757 100 g
1 options
Artikelnummer. 30347757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB588675100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
CAS 10416-59-8
Molekylær formel C8H21NOSi2
Mængde 100 g
Synonym BSA, BSiA, Bis(trimethylsilyl)acetamide, Bis(trimethylsilyl)acetimidate, Dynasylan, BSA, LS 7270, N,O-Bis(trimethylsillyl)acetamide, N-(Trimethylsilyl)acetimidic Acid Trimethylsilyl Ester, N-(Trimethylsilyl)ethanimidic Acid Trimethylsilyl Ester, O,N-Bis(trimethylsilyl)acetamide
InChI formel InChI=1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
SMIL C\C(=N/[Si](C)(C)C)\O[Si](C)(C)C
IUPAC navn trimethylsilyl N-trimethylsilylethanimidat
Molekylvægt (g/mol) 203.43
Formel vægt 203.1162