Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894441
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894441 100 mL
15884441 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894441 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8187270100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10416-59-8
Specifications
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 43°C/11 hPa
Molekylær formel CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
MDL nummer MFCD00008270
Mængde 100 mL
Synonym N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA, N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 203.43