Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, 95%
Artikelnummer. 10061810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10061810 25 mL Glasflaske 25ml
10674822 100 mL Glasflaske 100ml
10564454 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10061810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156460250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203,43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10416-59-8
Molekylær formel C8H21NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 203.43
MDL nummer MFCD00008270
InChI nøgle SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMIL CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -8 °C
Farve Beige til brun eller gul
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 71 °C til 73 °C (35,0 mmHg)
Flammepunkt 42 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Brydningsindeks 1,4165 til 1,4185
Mængde 25 mL
Fieser 01,61; 02,30; 03,23; 13,34
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
IUPAC navn trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)ethanimidat
Formel vægt 203.43
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.