Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, 95%
Beskrivelse
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid anvendes som et regioselektivt desulfateringsreagens såvel som et forberedende middel til kulhydrat- og alkoholtrimethylsilylethere. Det bruges også til derivatisering af polære funktionelle grupper såsom carboxylsyrer, phenoler, steroider, aminer, alkoholer, alkaloider og amider. Det anvendes til dannelse af stabile trimethylsilylderivater. Yderligere bruges det i analytisk kemi til derivatisering af forbindelser i analyse for at øge deres flygtighed og til at introducere trimethylsilyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Ud over dette bruges det til beskyttelse af hydroxylgrupper i naturlige produkter, funktionelle grupper i organiske mellemprodukter og derivatiseringsreagens til gaskromatografi-massespektralanalyse af phenolsyrer i frugter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid anvendes som et regioselektivt desulfateringsreagens såvel som et forberedende middel til kulhydrat- og alkoholtrimethylsilylethere. Det bruges også til derivatisering af polære funktionelle grupper såsom carboxylsyrer, phenoler, steroider, aminer, alkoholer, alkaloider og amider. Det anvendes til dannelse af stabile trimethylsilylderivater. Yderligere bruges det i analytisk kemi til derivatisering af forbindelser i analyse for at øge deres flygtighed og til at introducere trimethylsilyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Ud over dette bruges det til beskyttelse af hydroxylgrupper i naturlige produkter, funktionelle grupper i organiske mellemprodukter og derivatiseringsreagens til gaskromatografi-massespektralanalyse af phenolsyrer i frugter.
Opløselighed Blandbar med mange upolære
og polære aprotiske opløsningsmidler.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, vand og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 71 °C til 73 °C (35 mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide |
| Smeltepunkt | -24 °C |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 42 °C (107 °F) |
| Brydningsindeks | 1.417 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.829 |
| FN nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1306669 |
| Vis mere |