Få mere at vide
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, 95%
Artikelnummer. 11352695
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352695 25 g 25g
11342695 5 g 5g
11362695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352695 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00183.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10416-59-8 | C8H21NOSi2 | 203,43 g/mol
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid anvendes som et regioselektivt desulfateringsreagens såvel som et forberedende middel til kulhydrat- og alkoholtrimethylsilylethere. Det bruges også til derivatisering af polære funktionelle grupper såsom carboxylsyrer, phenoler, steroider, aminer, alkoholer, alkaloider og amider. Det anvendes til dannelse af stabile trimethylsilylderivater. Yderligere bruges det i analytisk kemi til derivatisering af forbindelser i analyse for at øge deres flygtighed og til at introducere trimethylsilyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Ud over dette bruges det til beskyttelse af hydroxylgrupper i naturlige produkter, funktionelle grupper i organiske mellemprodukter og derivatiseringsreagens til gaskromatografi-massespektralanalyse af phenolsyrer i frugter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid anvendes som et regioselektivt desulfateringsreagens såvel som et forberedende middel til kulhydrat- og alkoholtrimethylsilylethere. Det bruges også til derivatisering af polære funktionelle grupper såsom carboxylsyrer, phenoler, steroider, aminer, alkoholer, alkaloider og amider. Det anvendes til dannelse af stabile trimethylsilylderivater. Yderligere bruges det i analytisk kemi til derivatisering af forbindelser i analyse for at øge deres flygtighed og til at introducere trimethylsilyl-beskyttelsesgruppen i organisk syntese. Ud over dette bruges det til beskyttelse af hydroxylgrupper i naturlige produkter, funktionelle grupper i organiske mellemprodukter og derivatiseringsreagens til gaskromatografi-massespektralanalyse af phenolsyrer i frugter.
Opløselighed Blandbar med mange upolære
og polære aprotiske opløsningsmidler.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, vand og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10416-59-8
Molekylær formel C8H21NOSi2
Molekylvægt (g/mol) 203.43
MDL nummer MFCD00008270
InChI nøgle SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,o-bis trimethylsilyl acetamide, trimethylsilyl 1z-n-trimethylsilylethanimidate
PubChem CID 6913588
SMIL CC(O[Si](C)(C)C)=N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 71°C to 73°C (35mmHg)
Kemisk navn eller materiale N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
Smeltepunkt -24°C
Mængde 25 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1306669
Flammepunkt 42°C (107°F)
Opløselighedsinformation Miscible with many nonpolar and polar aprotic solvents.
IUPAC navn trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)ethanimidat
Formel vægt 203.43
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.417
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.829