Få mere at vide
N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,O-Bis(trimethyl-d9-silyl)acetamide |
| CAS | 203784-65-0 |
| Molekylær formel | C8 2H18 H3 N O Si2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](O\C(=N\[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])\C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | tris(trideuteriomethyl)silyl (1 E)-N-[tris(trideuteriomethyl)silyl]ethanimidate |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.54 |
| Formel vægt | 221.2291 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 94% Chemical Purity |