missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,O-Bis(benzyloxycarbonyl) Halofuginone, TRC

Artikelnummer. 30339952
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339952 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339952 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4108952MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,O-Bis(benzyloxycarbonyl) Halofuginone
CAS 1246816-41-0
Molekylær formel C32H29BrClN3O7
Mængde 2 mg
Synonym (2R,3S)-rel-2-[3-(7-Bromo-6-chloro-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)-2-oxopropyl]-3-[[(phenylmethoxy)carbonyl]oxy]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C32H29BrClN3O7/c33-25-16-27-24(15-26(25)34)30(39)36(20-35-27)17-23(38)14-28-29(44-32(41)43-19-22-10-5-2-6-11-22)12-7-13-37(28)31(40)42-18-21-8-3-1-4-9-21/h1-6,8-11,15-16,20,28-29H,7,12-14,17-19H2/t28-,29+/m0/s1
SMIL Clc1cc2C(=O)N(CC(=O)C[C@H]3[C@@H](CCCN3C(=O)OCc4ccccc4)OC(=O)OCc5ccccc5)C=Nc2cc1Br
IUPAC navn benzyl (2S,3R)-2-[3-(7-bromo-6-chloro-4-oxoquinazolin-3-yl)-2-oxopropyl]-3-phenylmethoxycarbonyloxypiperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 682.95
Formel vægt 681.0877
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.