Få mere at vide
N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine, Mikromol™
Beskrivelse
N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine |
| CAS | 41859-56-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H17 Cl2 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,O-Bis-(4-chlorobenzoyl)tyramine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17Cl2NO3/c23-18-7-3-16(4-8-18)21(26)25-14-13-15-1-11-20(12-2-15)28-22(27)17-5-9-19(24)10-6-17/h1-12H,13-14H2,(H,25,26) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCc2ccc(OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)cc2 |
| Vis mere |