Få mere at vide
N-Norbimatoprost, TRC
Artikelnummer. 30138482
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138482 5 mg
30134516 10 mg
30006872 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6611105MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155205-89-3
Molekylær formel C23H33NO4
Molekylvægt (g/mol) 387.51
IUPAC navn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enamid
SMIL NC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Norbimatoprost
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H33NO4/c24-23(28)11-7-2-1-6-10-19-20(22(27)16-21(19)26)15-14-18(25)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,25-27H,2,7,10-13,16H2,(H2,24,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formel vægt 387.241