Få mere at vide
n-nonylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445385
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445385 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15445385 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58604.AD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 626207-32-7 | C9H19BrZn | 272,535 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Nonylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 626207-32-7
Molekylær formel C9H19BrZn
Lineær formel CH3(CH2)8ZnBr
MDL nummer MFCD09801447
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom; Kan danne en udfældning
Synonym n-nonylzinc bromide, nonylzinc bromide, n-nonylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, n-nonylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
InChI nøgle OXSAWWPTOCNGOR-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);nonan
Molekylvægt (g/mol) 272.535
PubChem CID 11311824
Formel vægt 272.53