Få mere at vide
MedChemExpress N-Nonyldeoxynojirimycin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.0% |
| CAS | 81117-35-3 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.41 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (172.77 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | NN-DNJ∣ Nonyl-DNJ |