Få mere at vide
n-Nonylbenzene-d24, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonylbenzene-D24 |
| CAS | 1219799-13-9 |
| Molekylær formel | C15 D24 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | n-Nonylbenzene-D24, Nonylbenzene-d24, Perdeuteriononylbenzene, 1-(Phenyl-d5)nonane-d19 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-13-10-8-11-14-15/h8,10-11,13-14 H,2-7,9,12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8 D,9D2,10 D,11 D,12D2,13 D,14 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadecadeuteriononyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.499 |
| Formel vægt | 228.338 g/mol |
| Vis mere |