Få mere at vide
n-nonylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11449030
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449030 250 g 250g
11429030 10 g 10g
11439030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12957.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1081-77-2 | C15H24 | 204,357 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1081-77-2
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.357
MDL nummer MFCD00009575
InChI nøgle LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylnonane, benzene, nonyl, n-nonylbenzene, nonane, 1-phenyl, 1-nonylbenzene, unii-58ak68ov26, benzene, c6-12-alkyl derivs., n-nonyl benzene, phenyl-nonane, c6-c12 alkylbenzene
PubChem CID 14126
IUPAC navn nonylbenzen
SMIL CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Nonylbenzene
Tæthed 0.858
Kogepunkt 281 °C til 283 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.483
Mængde 250 g
Beilstein 1907173
Formel vægt 204.36
Procent renhed 97%