missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Nonylbenzene-2,3,4,5,6-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonylbenzene-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 20216-93-7 |
| Molekylær formel | C15 D5 H19 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Nonane, 1-(phenyl-d5)- (8 CI), n-Nonylbenzene-2,3,4,5,6-D5, Nonylbenzene-d5, Nonylbenzene-d5 (phenyl-d5), 1-(Phenyl-d5)nonane |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-13-10-8-11-14-15/h8,10-11,13-14 H,2-7,9,12H2,1H3/i8D,10 D,11 D,13 D,14 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCCCCCCCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nonylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.382 |
| Formel vægt | 209.219 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?