Få mere at vide
n-Nonyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 2708281-34-7 |
| Molekylær formel | C16 D4 H20 O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy nonylbenzoate-d4, n-Nonyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, Nonyl 4-hydroxybenzoate-2,3,5,6-D4, p-Hydroxybenzoic acid-d4 nonyl ester, 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-d4 acid nonyl ester, Nonyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-16(18)14-9-11-15(17)12-10-14/h9-12,17 H,2-8,13H2,1H3/i9D,10 D,11 D,12 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c([2 H])c([2 H])c1O |
| IUPAC navn | nonyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.385 |
| Formel vægt | 268.198 g/mol |
| Vis mere |