Få mere at vide
n-Nonanosyre, TRC
Artikelnummer. 30474789
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30474789 1 g
1 options
Artikelnummer. 30474789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6493851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonanoic acid (Pelargonic acid)
CAS 112-05-0
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C9 H18 O2
Mængde 1 g
Synonym Nonanoic acid (7CI','8CI','9CI','ACI), 1-Octanecarboxylic acid, Emerion W 90PA, Emery 1202, Emery 1203, Grantrico, n-Nonanoic acid, n-Nonoic acid, n-Nonylic acid, n-Pelargonic acid, Nonoic acid, Nonylic acid, NSC 62787, NSC 65450, NSC 65455, Pelargonic acid, Prifrac 2914, Thinex
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
SMIL CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Nonanosyre
Molekylvægt (g/mol) 158.24
Formel vægt 158.1307
Procent renhed >95