Få mere at vide
n-Nonanosyre, 97%
Artikelnummer. 10786042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10786042 100 g Glasflaske 100g
10762495 500 g Glasflaske 500g
10622192 1 kg Glasflaske 1kg
10524064 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10786042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00 DKK
    142.65 DKK / 100g
    Spare 27.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-05-0
Molekylær formel C9H18O2
Molekylvægt (g/mol) 158.24
MDL nummer MFCD00004433
InChI nøgle FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC navn nonansyre
SMIL CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Nonanoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 12,5 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 254,0 °C
Flammepunkt 114 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CO2H
Brydningsindeks 1,4299 til 1,4339
Mængde 100 g
Beilstein 02, 352
Merck Index 15, 7179
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kloroform og ether, opløselige i de fleste andre almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Nonanoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.