Få mere at vide
n-Nonanoic-9,9,9-d3 acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonanoic-9,9,9-d3 acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| Formel vægt | 161.15 |