Få mere at vide
n-Nonane-d20, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonane-d20 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| Formel vægt | 148.282 |