Få mere at vide
n-Nonane-d20, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonane-d20 |
| CAS | 121578-11-8 |
| Molekylær formel | C9 D20 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | n-Nonane D20, Nonane-d20 (9 CI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Icosadeuteriononane, Perdeuterated n-nonane |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-icosadeuteriononane |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.378 |
| Formel vægt | 148.282 g/mol |
| Vis mere |