Få mere at vide
n-Nonan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433247
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433247 500 mL 500ml
11423247 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11433247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16177.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 111-84-2 | C9H20 | 128.259 g/mol
Nonan anvendes i organisk syntese, som opløsningsmiddel, som en destillationsjager og som brændstoftilsætning. Det bruges også i biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i sådanne petroleumsfraktioner som lakfremstillere og malernafta, 140 flash, stoddard opløsningsmidler og i benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nonane anvendes i organisk syntese, som opløsningsmiddel, som en destillationsjager og som et brændstoftilsætningsstof. Det bruges også i biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i sådanne petroleumsfraktioner som lakfremstillere og malernafta, 140 flash, stoddard opløsningsmidler og i benzin.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, acetone, benzen, chloroform og hydrogenperoxid. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-84-2
Molekylær formel C9H20
Molekylvægt (g/mol) 128.259
MDL nummer MFCD00009574
InChI nøgle BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
PubChem CID 8141
ChEBI CHEBI:32892
IUPAC navn nonane
SMIL CCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Nonane
Smeltepunkt -53°C
Tæthed 0.718
Kogepunkt 150°C to 152°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Lineær formel CH3(CH2)7CH3
Brydningsindeks 1.4054
Mængde 500 mL
FN nummer UN1920
Beilstein 1696917
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene,chloroform and hydrogen peroxide. Immiscible with water.
Formel vægt 128.26
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Nonane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonane