Få mere at vide
n-Nonane, 99%
Beskrivelse
Nonan anvendes i organisk syntese, som opløsningsmiddel, som en destillationsjager og som brændstoftilsætning. Det bruges også i biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i sådanne petroleumsfraktioner som lakfremstillere og malernafta, 140 flash, stoddard opløsningsmidler og i benzin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nonane anvendes i organisk syntese, som opløsningsmiddel, som en destillationsjager og som et brændstoftilsætningsstof. Det bruges også i biologisk nedbrydeligt rengøringsmiddel. Det er en aktiv ingrediens i sådanne petroleumsfraktioner som lakfremstillere og malernafta, 140 flash, stoddard opløsningsmidler og i benzin.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, acetone, benzen, chloroform og hydrogenperoxid. Ikke blandbar med vand.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonane |
| Smeltepunkt | -53 °C |
| Tæthed | 0.718 |
| Kogepunkt | 150 °C til 152 °C |
| Flammepunkt | 31 °C (87 °F) |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CH3 |
| Brydningsindeks | 1.4054 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1920 |
| Beilstein | 1696917 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- n-Nonane
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: nonane