Artikelnummer. 10755642
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Product Code.
Mængde
Emballage
Unit Size
10755642
100 mL
AcroSeal™ Glasflaske
100ml
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC. We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code.
10755642
Supplier
Thermo Scientific Acros
Supplier No.
435631000
1295.00 DKK 1194.05 DKK / 100ml Spare 100.95 DKK 7% Slukket
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC. We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 111-84-2 | C9 H20 | 128,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Kemisk navn eller materiale
n-Nonane
CAS
111-84-2
CAS min %
98.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
-53,0 °C
Farve
Farveløs
Tæthed
0.7180g/mL
Kogepunkt
151,0 °C
Flammepunkt
31 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
98,5% min. (GC)
Emballage
AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel
C9 H20
Lineær formel
CH3 (CH2 )7 CH3
Brydningsindeks
1,4040 til 1,4060
Mængde
100 mL
Rester efter fordampning
0,0003% maks.
Specifik vægtfylde
0.718
Synonym
n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i benzen, acetone, kloroform
InChI nøgle
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
SMIL
CCCCCCCCC
IUPAC navn
nonane
Molekylvægt (g/mol)
128.26
PubChem CID
8141
ChEBI
CHEBI:32892
Formel vægt
128.26
Procent renhed
99%
Fysisk form
Væske
Show More
Show Less
RUO– Kun brug til forskning
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy .
Spot an opportunity for improvement?