Få mere at vide
n-Nonan 1000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonane |
| CAS | 111-84-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | n-Nonane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H20 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nonane, NSC 72430, Nonane-5-C12, Shellsol 140, n-Nonane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC |
| Vis mere |