Få mere at vide
n-Nonadecansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nonadecanoic acid (Nonadecyclic acid) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 298.2872 |